Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-7-azaindole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H35382.MD
Detalles adicionales : CAS : 100960-07-4 Peso : 0.00025kg
Cantidad. 250mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15497507
  • 192.00€ / 250 miligramos
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-07-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
100960-07-4
133.154
PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N
11715187
C1=CNC2=NC=C(C=C21)N
C7H7N3
MFCD06659683
5-amino-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-amine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylamine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-amine, 5-amino-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-amino-7-aza-1h-indole, pubchem15250, acmc-2097tg, pyrrolo 2,3-b pyrid-5-ylamine, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-yl amine
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
Especificaciones
5-Amino-7-azaindole
Brown-Yellow to Yellow
250mg
C7H7N3
5-amino-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-amine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylamine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-amine, 5-amino-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-amino-7-aza-1h-indole, pubchem15250, acmc-2097tg, pyrrolo 2,3-b pyrid-5-ylamine, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-yl amine
C1=CNC2=NC=C(C=C21)N
133.154
133.15
97%
Light sensitive
129°C to 131°C
100960-07-4
MFCD06659683
PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N
1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
11715187
Solid
Videos
SDS Documentos