missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-7-azaindol, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7052526
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
100960-07-4
C7H7N3
133.154
MFCD06659683
PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N
5-amino-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-amine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylamine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-amine, 5-amino-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-amino-7-aza-1h-indole, pubchem15250, acmc-2097tg, pyrrolo 2,3-b pyrid-5-ylamine, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-yl amine
11715187
1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-amina
C1=CNC2=NC=C(C=C21)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
100960-07-4
C7H7N3
133.154
MFCD06659683
PLWBENCHEUFMTN-UHFFFAOYSA-N
5-amino-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-amine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridin-5-ylamine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-amine, 5-amino-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-amino-7-aza-1h-indole, pubchem15250, acmc-2097tg, pyrrolo 2,3-b pyrid-5-ylamine, pyrrolo 2,3-b pyridin-5-yl amine
11715187
1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-amina
C1=CNC2=NC=C(C=C21)N

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Amino-7-azaindole
Punto de fusión 129°C to 131°C
Color De marrón amarillento a amarillo
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'