Learn More
5-Amino-3-fenilisoxazol, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10017699
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
4369-55-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00464114
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
261201
3-fenil-1,2-oxazol-5-amina
NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
4369-55-5
C9H8N2O
160.18
MFCD00464114
HLOHVVZZMMMDMM-UHFFFAOYSA-N
3-phenylisoxazol-5-amine, 5-amino-3-phenylisoxazole, 5-isoxazolamine, 3-phenyl, 3-phenyl-5-isoxazolamine, 3-phenylisoxazole-5-ylamine, isoxazole, 5-amino-3-phenyl, phenylisoxazolamine, pubchem15538, 3-phenylisoxazole-5-amine, acmc-209jv8
261201
3-fenil-1,2-oxazol-5-amina
NC1=CC(=NO1)C1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-phenylisoxazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.9°C to 109.8°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-3-phenylisoxazole, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.