missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Amino-3-metilisoxazol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7082152
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14678-02-5
C4H6N2O
98.105
MFCD00003151
FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
84590
3-metil-1,2-oxazol-5-amina
CC1=NOC(=C1)N
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14678-02-5
C4H6N2O
98.105
MFCD00003151
FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
5-amino-3-methylisoxazole, 3-methylisoxazol-5-amine, 5-isoxazolamine, 3-methyl, 3-methyl-5-isoxazolamine, unii-0g66r1h4rw, 3-methyl-isoxazol-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-ylamine, 3-methylisoxazole-5-amine, acmc-209yk8, 3-methylisooxazole-5-amine
84590
3-metil-1,2-oxazol-5-amina
CC1=NOC(=C1)N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Amino-3-methylisoxazole
Punto de fusión 81°C to 85°C
Cantidad 1 g
Beilstein 107906
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.11
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'