Learn More
5-Amino-2-metil-1,3-benzoxazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228325
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
72745-76-7
C8H8N2O
148.17
MFCD00628970
FECYTFWPNCBIHC-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzo d oxazol-5-amine, 2-methyl-5-aminobenzoxazole, 5-amino-2-methylbenzoxazole, 5-benzoxazolamine,2-methyl, 2-methylbenzoxazole-5-ylamine, 2-methyl-benzoxazol-5-ylamine, 5-benzoxazolamine, 2-methyl, 2-methyl-benzooxazol-5-ylamine, 2-methylbenzoxazol-5-yl amine, 5-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
737920
2-metil-1,3-benzoxazol-5-amina
CC1=NC2=CC(N)=CC=C2O1
72745-76-7
C8H8N2O
148.17
MFCD00628970
FECYTFWPNCBIHC-UHFFFAOYSA-N
2-methylbenzo d oxazol-5-amine, 2-methyl-5-aminobenzoxazole, 5-amino-2-methylbenzoxazole, 5-benzoxazolamine,2-methyl, 2-methylbenzoxazole-5-ylamine, 2-methyl-benzoxazol-5-ylamine, 5-benzoxazolamine, 2-methyl, 2-methyl-benzooxazol-5-ylamine, 2-methylbenzoxazol-5-yl amine, 5-amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
737920
2-metil-1,3-benzoxazol-5-amina
CC1=NC2=CC(N)=CC=C2O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Amino-2-methyl-1, 3-benzoxazole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72°C to 74.6°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.17
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.