Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H64854.06
Detalles adicionales : CAS : 186593-48-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452249
  • 491.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
186593-48-6
126.134
KADQKKYTJHXBSL-UHFFFAOYSA-N
21952691
CC1=CC(=CN=C1F)N
C6H7FN2
MFCD03095088
5-amino-2-fluoro-3-picoline, 2-fluoro-3-methyl-5-aminopyridine, 5-amino-2-fluoro-3-methylpyridine, 2-fluoro-5-amino-3-picoline, 6-fluoro-5-methyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-fluoro-5-methyl, 6-fluoro-5-methyl-3-pyridylamine, 5-amino-3-methyl-2-fluoropyridine, 3-pyridinamine, 6-fluoro-5-methyl-9ci, pubchem1258
6-fluoro-5-methylpyridin-3-amine
Especificación
5-Amino-2-fluoro-3-methylpyridine
186593-48-6
MFCD03095088
5-amino-2-fluoro-3-picoline, 2-fluoro-3-methyl-5-aminopyridine, 5-amino-2-fluoro-3-methylpyridine, 2-fluoro-5-amino-3-picoline, 6-fluoro-5-methyl-3-pyridinamine, 3-pyridinamine, 6-fluoro-5-methyl, 6-fluoro-5-methyl-3-pyridylamine, 5-amino-3-methyl-2-fluoropyridine, 3-pyridinamine, 6-fluoro-5-methyl-9ci, pubchem1258
CC1=CC(=CN=C1F)N
126.134
126.13
95%
5g
C6H7FN2
13574091
KADQKKYTJHXBSL-UHFFFAOYSA-N
6-fluoro-5-methylpyridin-3-amine
21952691
Solid