Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-2,4-dichlorophenol, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ H66753.06
Detalles adicionales : CAS : 39489-79-7 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452819
  • 185.96€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-07-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
39489-79-7
178.012
QPHMVRPABQUYGN-UHFFFAOYSA-N
101471
C1=C(C(=CC(=C1O)Cl)Cl)N
C6H5Cl2NO
MFCD00186187
2,4-dichloro-5-aminophenol, 5-amino-2,4-dichlorobenzenol, 2,4-dichloro-5-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2,4-dichloro, aminodichlorobenzenol, acmc-20aidn, 3-amino-4,6-dichlorophenol, 5-amino-2,4-dichloro-phenol, 5-amino-2,4-dichlorobenzenol, phenol,5-amino-2,4-dichloro
5-amino-2,4-dichlorophenol
Especificaciones
5-Amino-2,4-dichlorophenol
5g
C6H5Cl2NO
UN2811
2,4-dichloro-5-aminophenol, 5-amino-2,4-dichlorobenzenol, 2,4-dichloro-5-hydroxyaniline, phenol, 5-amino-2,4-dichloro, aminodichlorobenzenol, acmc-20aidn, 3-amino-4,6-dichlorophenol, 5-amino-2,4-dichloro-phenol, 5-amino-2,4-dichlorobenzenol, phenol,5-amino-2,4-dichloro
C1=C(C(=CC(=C1O)Cl)Cl)N
178.012
178.01
97%
133°C to 137°C
39489-79-7
MFCD00186187
2717129
QPHMVRPABQUYGN-UHFFFAOYSA-N
5-amino-2,4-dichlorophenol
101471
Solid