Learn More
5-Amino-1-metil-1H-pirazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10430584
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
62564-90-3
C5H7N3O
125.131
MFCD08690324
NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-9ci
12332515
5-amino-1-metilpirazol-4-carbaldehído
CN1C(=C(C=N1)C=O)N
62564-90-3
C5H7N3O
125.131
MFCD08690324
NDGIYFSWJGZTRC-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-amino-1-methyl-9ci
12332515
5-amino-1-metilpirazol-4-carbaldehído
CN1C(=C(C=N1)C=O)N
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%