Learn More
5-Acetil-2,4-dimetiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021419
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
38205-60-6
C7H9NOS
155.215
MFCD00005331
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
5-acetyl-2,4-dimethylthiazole, 2,4-dimethyl-5-acetylthiazole, 1-2,4-dimethylthiazol-5-yl ethanone, 1-2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, unii-pd36fu2wgy, ethanone, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl ethanone, pd36fu2wgy, 2,4-dimethyl-5-thiazoyl methyl ketone, ketone, 2,4-dimethyl-5-thiazolyl methyl
520888
1-(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)etanona
CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
38205-60-6
C7H9NOS
155.215
MFCD00005331
BLQOKWQUTLNKON-UHFFFAOYSA-N
5-acetyl-2,4-dimethylthiazole, 2,4-dimethyl-5-acetylthiazole, 1-2,4-dimethylthiazol-5-yl ethanone, 1-2,4-dimethyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, unii-pd36fu2wgy, ethanone, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl, 1-2,4-dimethyl-5-thiazolyl ethanone, pd36fu2wgy, 2,4-dimethyl-5-thiazoyl methyl ketone, ketone, 2,4-dimethyl-5-thiazolyl methyl
520888
1-(2,4-dimetil-1,3-tiazol-5-il)etanona
CC1=C(SC(=N1)C)C(=O)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-Acetyl-2,4-dimethylthiazole
Densidad 1.15
Punto de ebullición 230°C
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.543
Cantidad 5 g
Beilstein 120560
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.22
Porcentaje de pureza 99%