missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6-Difenil-2-morfolinona, 98 %, Thermo Scientific™

Catalog Number 15477168
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5,6-Diphenyl-2-morpholinone
CAS 19180-79-1
Fórmula molecular C16H15NO2
Número MDL MFCD09835325
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,6-diphenyl-2-morpholinone, 5, 6-diphenyl-2-morpholinone, 2-morpholinone,5,6-diphenyl-, 5s,6r, acmc-20a5cn, 2-morpholinone,5,6-diphenyl, 5r,6s-diphenyl-2-morpholinone, 5s,6r-diphenyl-2-morpholinone
Clave InChI LTPOSIZJPSDSIL-UHFFFAOYNA-N
SMILES O=C1CNC(C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 5,6-difenilmorfolin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 253.30
PubChem CID 23365117
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.3
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'