Learn More
Hidrato de 5,6-dimetil-1H-benzotriazol, 99 %, ACROS Organics™
Marca: Acros Organics 116050250
Detalles adicionales : CAS : 4184-79-6 Peso : 0.02500kg
Cantidad. | 25g |
---|---|
Envase | Frasco de vidrio |
4184-79-6 | |
147.18 | |
VVWPOQUENPOMAK-UHFFFAOYSA-N | |
16219214 | |
CC1=CC2=NNN=C2C=C1C.O |
C8H9N3·xH2O | |
MFCD00149344 | |
5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate | |
5,6-dimetil-2H-benzotriazol;hidrato |
Especificaciones
5, 6-Dimethyl-1H-benzotriazole hydrate | |
Frasco de vidrio | |
Amarillo a marrón | |
25g | |
4184-79-6 | |
100.0 | |
C8H9N3·xH2O | |
5,6-dimethyl-1h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1,2,3-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-1,2,3-benzotriazole hydrate, acmc-1aqbb, 1h-benzotriazole,5,6-dimethyl, 5,6-dimethylbenzotriazole, oxamethane, 5,6-dimethyl-2h-benzotriazole hydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzotriazole monohydrate, 5,6-dimethyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole hydrate | |
CC1=CC2=NNN=C2C=C1C.O | |
147.18 | |
147.18 | |
99% |
Authentic | |
11% max. (K.F.) | |
153.0°C to 156.0°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
MFCD00149344 | |
VVWPOQUENPOMAK-UHFFFAOYSA-N | |
5,6-dimetil-2H-benzotriazol;hidrato | |
16219214 | |
Polvo cristalino |