missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 5-({[5-(trifluorometil)-2-piridil]tio}metil)-2-furoico, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2702176
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
238742-86-4
C12H8F3NO3S
303.26
MFCD00099971
MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thio methyl-2-furoic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanyl methyl furan-2-carboxylic acid, 2-5-carboxyfurfurylthio-5-trifluoromethyl pyridine, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiomethyl-2-furoic acid, maybridge1_004760, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiomethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylicacid, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thio methyl, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thio methyl furan-2-carboxylic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanylmethyl furan-2-carboxylic acid
2736458
ácido 5-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]sulfanilmetil]furano-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C(CSC2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)O1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
238742-86-4
C12H8F3NO3S
303.26
MFCD00099971
MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thio methyl-2-furoic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanyl methyl furan-2-carboxylic acid, 2-5-carboxyfurfurylthio-5-trifluoromethyl pyridine, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiomethyl-2-furoic acid, maybridge1_004760, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiomethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylicacid, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thio methyl, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thio methyl furan-2-carboxylic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanylmethyl furan-2-carboxylic acid
2736458
ácido 5-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]sulfanilmetil]furano-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C(CSC2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)O1
Nombre del producto químico o material 5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.26
Porcentaje de pureza 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'