Learn More
5,5'-Ditiobis-(ácido 2-nitrobenzoico), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813166
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
69-78-3
C14H8N2O8S2
396.34
MFCD00007140
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
6254
CHEBI:86228
ácido 5-[(3-carboxi-4-nitrofenil)disulfanil]-2-nitrobenzoico
OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
69-78-3
C14H8N2O8S2
396.34
MFCD00007140
KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
6254
CHEBI:86228
ácido 5-[(3-carboxi-4-nitrofenil)disulfanil]-2-nitrobenzoico
OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic acid)
Punto de fusión 240.0°C to 245.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Cantidad 1 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Índice Merck 15, 3606
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.34
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2