Learn More
5,5-Difenilhidantoína, sal sódica, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258709
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
630-93-3
C15H11N2NaO2
274.26
MFCD00069674,MFCD00005264
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Phenytoin sodium, Sodium 5, 5-diphenyl-2, 4-imidazolidinedione
131674077
[Na+].O=C1NC(C(=O)[N-]1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
630-93-3
C15H11N2NaO2
274.26
MFCD00069674,MFCD00005264
FJPYVLNWWICYDW-UHFFFAOYSA-M
Phenytoin sodium, Sodium 5, 5-diphenyl-2, 4-imidazolidinedione
131674077
[Na+].O=C1NC(C(=O)[N-]1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5, 5-Diphenylhydantoin sodium salt
Punto de fusión 295°C to 298°C
Color Blanco
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice Merck 15,7433
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Nombre IUPAC 2,5-dioxo-4,4-difenilimidazolidin-1-ida de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.25
Porcentaje de pureza 99%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,5-Diphenylhydantoin sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.