Learn More
5,5-Dimethylhydantoin, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 116310010
Detalles adicionales : CAS : 77-71-4 Peso : 1.05000kg
Cantidad. 1kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10418070
  • 54.80€ / 1 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
77-71-4
128.13
YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
6491
CC1(C(=O)NC(=O)N1)C
C5H8N2O2
MFCD00005266
5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
Especificaciones
5, 5-Dimethylhydantoin
0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
White
1kg
96.0
97%
MFCD00005266
07,126
Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol,ethylether,aceton
CC1(C(=O)NC(=O)N1)C
128.13
128.13
97%
Authentic
Plastic bottle
175.0°C to 180.0°C
77-71-4
100.0
C5H8N2O2
24, 289
5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
6491
Crystalline Powder or Crystals
Videos
SDS Documentos