missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cloruro de 5-(5-cloro-1,2,4-tiadiazol-3-il)tiofeno-2-sulfonilo, ≥95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-2702305
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
306937-21-3
C6H2Cl2N2O2S3
301.174
MFCD02180888
DCLCBWFFYZNVES-UHFFFAOYSA-N
5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl, 2-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-5-sulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
2735820
cloruro de 5-(5-cloro-1,2,4-tiadiazol-3-il)tiofeno-2-sulfonilo
C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NSC(=N2)Cl
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
306937-21-3
C6H2Cl2N2O2S3
301.174
MFCD02180888
DCLCBWFFYZNVES-UHFFFAOYSA-N
5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl, 2-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl thiophene-5-sulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-chloro-1,2,4-thiadiazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
2735820
cloruro de 5-(5-cloro-1,2,4-tiadiazol-3-il)tiofeno-2-sulfonilo
C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NSC(=N2)Cl
Nombre del producto químico o material 5-(5-Chloro-1, 2, 4-thiadiazol-3-yl)thiophene-2-sulfonyl chloride
% mín. CAS 95.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.2
Porcentaje de pureza 95%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'