Learn More
5-(5-Bromo-2-tienil)isoxazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110770
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
138716-31-1
C7H4BrNOS
230.079
MFCD03618406
FCUZGSQWFAXBSB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-isoxazol-5-yl thiophene, 5-5-bromo-2-thienyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole, 5-bromo-2-isoxazol-5-ylthiophene, 5-5-bromothien-2-yl isoxazole, 5-5-bromo-2-thiophenyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole, 5-5-bromothien-2-yl-1,2-oxazole, 5-5-bromanylthiophen-2-yl-1,2-oxazole
2757026
5-(5-bromotiofen-2-il)-1,2-oxazol
C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=NO2
138716-31-1
C7H4BrNOS
230.079
MFCD03618406
FCUZGSQWFAXBSB-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-5-isoxazol-5-yl thiophene, 5-5-bromo-2-thienyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl-1,2-oxazole, 5-bromo-2-isoxazol-5-ylthiophene, 5-5-bromothien-2-yl isoxazole, 5-5-bromo-2-thiophenyl isoxazole, 5-5-bromothiophen-2-yl isoxazole, 5-5-bromothien-2-yl-1,2-oxazole, 5-5-bromanylthiophen-2-yl-1,2-oxazole
2757026
5-(5-bromotiofen-2-il)-1,2-oxazol
C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=NO2
Nombre del producto químico o material 5-(5-Bromo-2-thienyl)isoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.08
Porcentaje de pureza 97%