Learn More
Ácido 5,5,8,8-tetrametil-5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052600
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
169126-63-0
C14H21BO2
232.13
MFCD06801711
NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
10353857
ácido (5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)borónico
B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
169126-63-0
C14H21BO2
232.13
MFCD06801711
NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
10353857
ácido (5,5,8,8-tetrametil-6,7-dihidronaftalen-2-il)borónico
B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid
Punto de fusión 195°C to 197°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo