Learn More
Alfa Aesar™ 5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H37600.06
Detalles adicionales : CAS : 169126-63-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15499095
  • 290.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 11-03-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
169126-63-0
232.13
NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
10353857
B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
C14H21BO2
MFCD06801711
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)boronic acid
Especificaciones
5,5,8,8-Tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid
195°C to 197°C
169126-63-0
MFCD06801711
NXBNRLONOXGRCQ-UHFFFAOYSA-N
(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl)boronic acid
10353857
Powder
White
5g
C14H21BO2
5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl boronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-boronic acid, 1,1,4,4-tetramethyltetralin-6-ylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ylboronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthylboronic acid, 5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylboronic acid, b-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl boronic acid, boronic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl
B(C1=CC2=C(C=C1)C(CCC2(C)C)(C)C)(O)O
232.13
232.13
98%
Videos
SDS Documentos