Learn More
5,5',6,6'-Tetrahidroxi-3,3,3',3'-tetrametil-1,1'-espirobisindano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Descripción
5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'- tetramethyl-1,1'-spirobisindane is used in the preparation of 4,7,4',7'-tetrabromo-3,3,3',3'-tetramethyl-2,3,2',3'-tetrahydro-[1,1']spirobiindene-5,6,5',6'-tetraol by bromination using bromine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5,5′,6,6′-tetrahidroxi-3,3,3′,3′- tetrametil-1,1′-espirobisindano se utiliza en la preparación de 4,7,4′,7′-tetrabromo-3,3,3′,3′-tetrametil-2,3,2′,3′-tetrahidro-[1,1′]espirobiindeno-5,6,5′,6′-tetraol mediante bromación con bromo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
El 5,5′,6,6′-tetrahidroxi-3,3,3′,3′- tetrametil-1,1′-espirobisindano se utiliza en la preparación de 4,7,4′,7′-tetrabromo-3,3,3′,3′-tetrametil-2,3,2′,3′-tetrahidro-[1,1′]espirobiindeno-5,6,5′,6′-tetraol mediante bromación con bromo.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5,5',6,6'-Tetrahydroxy-3,3,3',3'-tetramethyl-1,1'-spirobisindane |
Punto de fusión | >300°C |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 2226231 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.42 |
Porcentaje de pureza | 97% |