Learn More
5-[5-(2-Tienil)-2-tienil]tiofeno-2-carbaldehído, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4813172
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
7342-41-8
C13H8OS3
276.39
MFCD00115181
PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienyl
454742
O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
7342-41-8
C13H8OS3
276.39
MFCD00115181
PMPDDPJYARBNGV-UHFFFAOYSA-N
2,2':5',2-terthiophene-5-carboxaldehyde, 5-5-2-thienyl-2-thienyl thiophene-2-carbaldehyde, 2,2':5',2-terthiophene-5-carbaldehyde, 5-formyl-2,2':5',2-terthiophene, chembl91933, 5-5-thiophen-2-ylthiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-5-thiophen-2-yl thiophen-2-yl thiophene-2-carbaldehyde, 2-formyl-alpha-terthienyl
454742
O=CC1=CC=C(S1)C1=CC=C(S1)C1=CC=CS1
Nombre del producto químico o material 5-[5-(2-Thienyl)-2-thienyl]thiophene-2-carbaldehyde
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC 5-(5-tiofen-2-iltiofen-2-il)tiofen-2-carbaldehído
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.4