Learn More
5-(4-Morfolinil)-2-nitrofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027892
21.46 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
175135-19-0
C10H12N2O4
224.216
MFCD00053057
XXIIDARBNMZFEH-UHFFFAOYSA-N
5-morpholino-2-nitrophenol, 5-4-morpholinyl-2-nitrophenol, 5-4-morpholino-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenolate, maybridge1_001296, acmc-1c6gm, 2-nitro-5-morpholinophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenol, n-3-hydroxy-4-nitrophenyl morpholine
2799399
5-morfolÍn-4-il-2-nitrofenol
C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
175135-19-0
C10H12N2O4
224.216
MFCD00053057
XXIIDARBNMZFEH-UHFFFAOYSA-N
5-morpholino-2-nitrophenol, 5-4-morpholinyl-2-nitrophenol, 5-4-morpholino-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitrophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenolate, maybridge1_001296, acmc-1c6gm, 2-nitro-5-morpholinophenol, 5-morpholin-4-yl-2-nitro-phenol, n-3-hydroxy-4-nitrophenyl morpholine
2799399
5-morfolÍn-4-il-2-nitrofenol
C1COCCN1C2=CC(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-(4-Morpholinyl)-2-nitrophenol
Punto de fusión 143°C to 145°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.22
Porcentaje de pureza 97%