Learn More
5-(4-Fluorofenil)ciclohexano-1,3-diona, 95 %, Maybridge
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
1 g
10 g
Specifications
Nombre del producto químico o material | 5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1, 3-dione |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.21 |
Porcentaje de pureza | 95% |