Learn More
5-(4-Fluorofenil)ciclohexano-1,3-diona, 95 %, Maybridge
Marca:  Maybridge CD11363EA
Detalles adicionales : CAS : 55579-72-1 Peso : 0.06000kg
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10029341
  • 75.60€ / 10 g
Fecha estimada de envío
01-02-2021
55579-72-1
206.216
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
730136
C1C(CC(=O)CC1=O)C2=CC=C(C=C2)F
C12H11FO2
MFCD00174037
5-4-fluorophenyl cyclohexane-1,3-dione, 5-4-fluorophenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-4-fluoroophenyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-20am8h, 4-3,5-dioxocyclohex-1-yl fluorobenzene, 1,3-cyclohexanedione,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl cyclohexane-1,3-dione, 5-4-fluorophenyl cyclohexane-1, 3-dione
5-(4-fluorofenil)ciclohexano-1,3-diona
Especificaciones
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1, 3-dione
55579-72-1
100.0
C12H11FO2
5-4-fluorophenyl cyclohexane-1,3-dione, 5-4-fluorophenyl-1,3-cyclohexanedione, 5-4-fluoroophenyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl-cyclohexane-1,3-dione, acmc-20am8h, 4-3,5-dioxocyclohex-1-yl fluorobenzene, 1,3-cyclohexanedione,5-4-fluorophenyl, 5-4-fluoro-phenyl cyclohexane-1,3-dione, 5-4-fluorophenyl cyclohexane-1, 3-dione
C1C(CC(=O)CC1=O)C2=CC=C(C=C2)F
206.216
206.21
10g
94.5
95%
MFCD00174037
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
5-(4-fluorofenil)ciclohexano-1,3-diona
730136
95%
Videos
SDS Documentos