Learn More
5-(4-Etinilfenilo)-1,3-oxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10422254
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
501944-63-4
C11H7NO
169.183
MFCD08435847
CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
18525707
5-(4-etinilfenilo)-1,3-oxazol
C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
501944-63-4
C11H7NO
169.183
MFCD08435847
CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
18525707
5-(4-etinilfenilo)-1,3-oxazol
C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
Nombre del producto químico o material 5-(4-Ethynylphenyl)-1, 3-oxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 97%