Learn More
5-(4-clorofenil)furfural, +95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3212177
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
34035-03-5
C11H7ClO2
206.63
MFCD00195947
ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
5-4-chlorophenyl furan-2-carbaldehyde, 5-4-chlorophenyl-2-furaldehyde, 5-4-chlorophenyl furfural, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-4-chlorophenyl furan, 2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxaldehyde, pubchem4001, cambridge id 7179578
676184
5-(4-chlorophenyl)furan-2-carbaldehyde
ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(O1)C=O
34035-03-5
C11H7ClO2
206.63
MFCD00195947
ROJGJNINTRCMBL-UHFFFAOYSA-N
5-4-chlorophenyl furan-2-carbaldehyde, 5-4-chlorophenyl-2-furaldehyde, 5-4-chlorophenyl furfural, 5-4-chloro-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 2-formyl-5-4-chlorophenyl furan, 2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl, 5-4-chlorophenyl-2-furancarboxaldehyde, 5-4-chlorophenyl furan-2-carboxaldehyde, pubchem4001, cambridge id 7179578
676184
5-(4-chlorophenyl)furan-2-carbaldehyde
ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(O1)C=O
Nombre del producto químico o material 5-(4-Chlorophenyl)furfural
Punto de fusión 128°C to 131°C
% mín. CAS 95.0
Color Marrón
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.63
Porcentaje de pureza 95+%
Cantidad 1 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Agujas