Learn More
5-[4-(Bromometil)fenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.1 |
Porcentaje de pureza | 95% |