Learn More
5-[4-(Bromometil)fenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3522546
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
362529-03-1
C10H9BrN2O
253.099
MFCD09025866
RWTXHMRWDVQEOV-UHFFFAOYSA-N
5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl
18374480
5-[4-(bromometil)fenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol
CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CBr
362529-03-1
C10H9BrN2O
253.099
MFCD09025866
RWTXHMRWDVQEOV-UHFFFAOYSA-N
5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl-1,2,4-oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl, 1,2,4-oxadiazole,5-4-bromomethyl phenyl-3-methyl
18374480
5-[4-(bromometil)fenil]-3-metil-1,2,4-oxadiazol
CC1=NOC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CBr
Nombre del producto químico o material 5-[4-(Bromomethyl)phenyl]-3-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1
Porcentaje de pureza 95%