Learn More
Alfa Aesar™ 5-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-1H-tetrazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ L15268.MC
Detalles adicionales : CAS : 216144-09-1 Peso : 0.01000kg
Cantidad. 100mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318236
  • 52.10€ / 100 miligramos
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
216144-09-1
230.15
YKYWVXHVSVSQOX-UHFFFAOYSA-N
2777350
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C2=NNN=N2
C8H5F3N4O
MFCD01075683
5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-2h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenoxy trifluoromethane, acmc-1cs77, 5-3-trifluoromethoxy phenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-trifluoromethoxy phenyl, 5-3-trifluoromethyloxy phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2H-tetrazole
Especificación
5-(3-Trifluoromethoxyphenyl)-1H-tetrazole
100mg
C8H5F3N4O
5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-2h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxyphenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-tetrazole, 5-3-trifluoromethoxy phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 3-1h-1,2,3,4-tetraazol-5-yl phenoxy trifluoromethane, acmc-1cs77, 5-3-trifluoromethoxy phenyl tetrazole, 2h-tetrazole,5-3-trifluoromethoxy phenyl, 5-3-trifluoromethyloxy phenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
C1=CC(=CC(=C1)OC(F)(F)F)C2=NNN=N2
230.15
230.15
156°C to 159°C
216144-09-1
MFCD01075683
YKYWVXHVSVSQOX-UHFFFAOYSA-N
5-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]-2H-tetrazole
2777350
97%