Learn More
Ácido 5-(3-hidroxifenilo)-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3075705
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
690631-98-2
C10H8N2O3
204.185
MFCD05664420
KOWRVFWZCLHEIU-UHFFFAOYSA-N
5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxy-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-3-hydroxyphenyl, 3-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxyphenyl, 5-3-hydroxyphenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-3-carboxy-1h-pyrazol-5-yl phenol, 3-carboxy-5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-hydroxyphenyl pyrazole-3-carboxylic acid
2794658
ácido 3-(3-hidroxifenil)-1H-pirazol-5-carboxílico
C1=CC(=CC(=C1)O)C2=NNC(=C2)C(=O)O
690631-98-2
C10H8N2O3
204.185
MFCD05664420
KOWRVFWZCLHEIU-UHFFFAOYSA-N
5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxy-phenyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-3-hydroxyphenyl, 3-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-3-hydroxyphenyl, 5-3-hydroxyphenyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-3-carboxy-1h-pyrazol-5-yl phenol, 3-carboxy-5-3-hydroxyphenyl-1h-pyrazole, 5-3-hydroxyphenyl pyrazole-3-carboxylic acid
2794658
ácido 3-(3-hidroxifenil)-1H-pirazol-5-carboxílico
C1=CC(=CC(=C1)O)C2=NNC(=C2)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.18
Porcentaje de pureza 97%