Learn More
5-(3-Bromofenil)-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3527258
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
425379-69-7
C10H9BrN2
237.1
MFCD09065005
RIYUQLBSAMXENJ-UHFFFAOYSA-N
5-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,5-3-bromophenyl-1-methyl
22329560
5-(3-bromofenil)-1-metilpirazol
CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)Br
425379-69-7
C10H9BrN2
237.1
MFCD09065005
RIYUQLBSAMXENJ-UHFFFAOYSA-N
5-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,5-3-bromophenyl-1-methyl
22329560
5-(3-bromofenil)-1-metilpirazol
CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)Br
Nombre del producto químico o material 5-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza 97%