Learn More
Alfa Aesar™ 5-(3,5-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ L17736.03
Detalles adicionales : CAS : 92712-49-7 Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318666
  • 198.00€ / 1 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
92712-49-7
215.037
VCYMSAGOTYBIHM-UHFFFAOYSA-N
7010312
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=NNN=N2
C7H4Cl2N4
MFCD02093955
5-3,5-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-3,5-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-3,5-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3,5-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, 5-3,5-dichlorophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
5-(3,5-dichlorophenyl)-2H-tetrazole
Especificación
5-(3,5-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
1g
C7H4Cl2N4
5-3,5-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-3,5-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-3,5-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-3,5-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, 5-3,5-dichlorophenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole
C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=NNN=N2
215.037
215.04
205°C to 208°C
92712-49-7
MFCD02093955
VCYMSAGOTYBIHM-UHFFFAOYSA-N
5-(3,5-dichlorophenyl)-2H-tetrazole
7010312
97%