Learn More
5-(2-tienil)-1,3-oxazol, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(2-Thienyl)-1, 3-oxazole |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 25 g |
Sinónimo | 5-2-thienyl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl oxazole, 5-2-thienyl oxazole, 5-thiophen-2-yl-1,3-oxazole, 5-thiophen-2-yl-oxazole, oxazole,5-2-thienyl, oxazole, 5-2-thienyl, 2-1,3-oxazol-5-yl thiophene |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.19 |
Porcentaje de pureza | 95% |