Learn More
Ácido 5-(2-Fenilet-1-inil)nicotínico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)nicotinic acid |
% mín. CAS | 97.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.23 |
Porcentaje de pureza | 97% |