missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 5-(2-fenilet-1-inil)-2-furoico, téc., Thermo Scientific™

Catalog Number 10652895
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
130423-83-5
C13H8O3
212.20
MFCD00541949
HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N
5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid
2737138
ácido 5-(2-feniletinil)furan-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
130423-83-5
C13H8O3
212.20
MFCD00541949
HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N
5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid
2737138
ácido 5-(2-feniletinil)furan-2-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1
Nombre del producto químico o material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'