missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-(2-Metilfenil)-1H-tetrazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7047454
38.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.


Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51449-86-6
C8H8N4
160.18
MFCD03093095
MTBUOESFHRORQT-UHFFFAOYSA-N
5-2-methylphenyl-1h-tetrazole, 5-o-tolyl-1h-tetrazole, 5-o-tolyl-2h-tetrazole, 5-2-methylphenyl-2h-tetrazole, 5-2-methylphenyl tetrazole, 5-2-methylphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-2-methylphenyl, 5-2-methylphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 2-methylphenyltetrazole, 5-o-tolyl tetrazole
583067
5-(2-metilfenil)-2H-tetrazol
CC1=CC=CC=C1C2=NNN=N2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
51449-86-6
C8H8N4
160.18
MFCD03093095
MTBUOESFHRORQT-UHFFFAOYSA-N
5-2-methylphenyl-1h-tetrazole, 5-o-tolyl-1h-tetrazole, 5-o-tolyl-2h-tetrazole, 5-2-methylphenyl-2h-tetrazole, 5-2-methylphenyl tetrazole, 5-2-methylphenyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole,5-2-methylphenyl, 5-2-methylphenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 2-methylphenyltetrazole, 5-o-tolyl tetrazole
583067
5-(2-metilfenil)-2H-tetrazol
CC1=CC=CC=C1C2=NNN=N2

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 5-(2-Methylphenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 151°C to 154°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 136151
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.18
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'