Learn More
Ácido 5-[2-Metil-3-(trifluorometil)-1H-2lambda∼5∼-pirazol-5-il]-2-tiofenocarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3881274
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
223499-20-5
C10H7F3N2O2S
276.233
MFCD00206674
MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
2775669
ácido 5-[1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]tiofeno-2-carboxílico
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
223499-20-5
C10H7F3N2O2S
276.233
MFCD00206674
MGYVPTDPOYVOQK-UHFFFAOYSA-N
5-1-methyl-5-trifluoromethyl pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl thiophene-2-carboxylic acid, 3-5-carboxythien-2-yl-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 2-thiophenecarboxylicacid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazol-3-yl-thiophene-2-carboxylic acid, 5-1-methyl-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole-3-yl-2-thiophenecarboxylic acid
2775669
ácido 5-[1-metil-5-(trifluorometil)pirazol-3-il]tiofeno-2-carboxílico
CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(S2)C(=O)O)C(F)(F)F
Nombre del producto químico o material 5-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-yl]thiophene-2-carboxylic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.24
Porcentaje de pureza 97%