Learn More
Ácido 5-(2-furil)-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |