Learn More
[5-(2-Furil)-1H-pirazol-3-il]metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10005832
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
84978-67-6
C8H8N2O2
164.164
NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
7060534
[3-(furan-2-il)-1H-pirazol-5-il]metanol
C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
84978-67-6
C8H8N2O2
164.164
NBADTAIDQSLLHA-UHFFFAOYSA-N
5-2-furyl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-2-furyl pyrazol-3-yl methan-1-ol, 1h-pyrazole-3-methanol,5-2-furanyl, 5-2-furyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-fur-2-yl-1h-pyrazol-3-yl methanol, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-yl methanol
7060534
[3-(furan-2-il)-1H-pirazol-5-il]metanol
C1=COC(=C1)C2=NNC(=C2)CO
Nombre del producto químico o material [5-(2-Furyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 97%