Learn More
5-[2-Cloro-4-(trifluorometil)fenil]-2-furaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-[2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furaldehyde |
% mín. CAS | 95.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.62 |
Porcentaje de pureza | 95% |