Learn More
5-(2-Bromofenil)-1,3-oxazol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 5-(2-Bromophenyl)-1, 3-oxazole |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 5 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.06 |
Porcentaje de pureza | 95% |