Learn More
Cloruro de 5-(1,3-oxazol-5-il)-2-tiofenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702179
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
321309-40-4
C7H4ClNO3S2
249.68
MFCD02681961
MAGTZUMWQUDWAH-UHFFFAOYSA-N
5-1,3-oxazol-5-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-1,3-oxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-oxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-oxazolyl, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-oxazolyl, chloro 5-1,3-oxazol-5-yl 2-thienyl sulfone, 5-1,3-oxazol-5-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-1,3-oxazol-5-yl-2-thiophene sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-oxazolyl-9ci
2776411
cloruro de 5-(1,3-oxazol-5-il)tiofeno-2-sulfonilo
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CN=CO1
321309-40-4
C7H4ClNO3S2
249.68
MFCD02681961
MAGTZUMWQUDWAH-UHFFFAOYSA-N
5-1,3-oxazol-5-yl-2-thiophenesulfonyl chloride, 5-1,3-oxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-oxazol-5-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-oxazolyl, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-oxazolyl, chloro 5-1,3-oxazol-5-yl 2-thienyl sulfone, 5-1,3-oxazol-5-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-1,3-oxazol-5-yl-2-thiophene sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 5-5-oxazolyl-9ci
2776411
cloruro de 5-(1,3-oxazol-5-il)tiofeno-2-sulfonilo
ClS(=O)(=O)C1=CC=C(S1)C1=CN=CO1
Nombre del producto químico o material 5-(1, 3-Oxazol-5-yl)-2-thiophenesulfonyl chloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.7
Porcentaje de pureza 97%