Learn More
(4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)quinazolinone, TRC
Product Code. 30351863
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
Product Code. Quantity Unit Size
30351863 10 mg 10mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30351863 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36814810MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemical Name or Material (4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)quinazolinone
CAS 247565-03-3
Molecular Formula C17H14ClF3N2O2
Quantity 10 mg
Synonym 4S)-6-Chloro-3,4-dihydro-4-hydroxy-3-[(1R)-1-phenylethyl]-4-(trifluoromethyl)-2(1H)-quinazolinone (ACI)
InChI Formula InChI=1S/C17H14ClF3N2O2/c1-10(11-5-3-2-4-6-11)23-15(24)22-14-8-7-12(18)9-13(14)16(23,25)17(19,20)21/h2-10,25H,1H3,(H,22,24)/t10-,16+/m1/s1
SMILES O=C1NC2=C(C=C(Cl)C=C2)[C@](O)(C(F)(F)F)N1[C@@H](C3=CC=CC=C3)C
IUPAC Name (S)-6-chloro-4-hydroxy-3-((R)-1-phenylethyl)-4-(trifluoromethyl)-3,4-dihydroquinazolin-2(1H)-one
Molecular Weight (g/mol) 370.75
Formula Weight 370.07
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.