Learn More
(4R,5S)-(+)-4-metil-5-fenil-2-oxazolidinona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10434765
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
77943-39-6
C10H11NO2
177.2
MFCD00010845
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
2733812
(4R,5S)-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidina-2-ona
CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
77943-39-6
C10H11NO2
177.2
MFCD00010845
PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
2733812
(4R,5S)-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidina-2-ona
CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 118°C to 121°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón amarillento a incoloro
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica + 162
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99%
Condición de rotación específica + 162.00 (20.00°C c=2,CHCL3)
Cantidad 25 g
Forma física Líquido