Learn More
Brady™ Vinyl Tapes (B-595) for BMP71 Printer - Yellow
Indoor/Outdoor vinyl grade conforms to irregular, smooth or rough surfaces
Marca: Brady™ 142376
Detalles adicionales : Peso : 0.09930kg
Descripción
- Película de vinilo con adhesivo permanente
- Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
- Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Cinta de vinilo | |
Impresora BMP™71 | |
1 unidad | |
0,102 mm | |
15,24 m | |
12,70 mm |
Cintas para impresora de etiquetas BMP71 | |
Amarillo | |
Vinilo | |
Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías | |
1 | |
-40°C a +82°C | |
15,24 m x 1,27 cm | |
0,5 in |