Learn More
BRAND™ BRANDplates™ immunoGrade™ Strip Plates
Immunological surfaces for immobilization of IgG
529.00€ - 720.00€
Especificaciones
Formato | Placa de tiras |
---|---|
matriz, red, conjunto | 1 x 8 |
Tipo de enlace | Alta adherencia |
Color | Transparente |
N.° de pocillos | 8 |
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | BreakApart | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen total del pocillo (métrico) | BreakApart | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11663189
|
BRAND™
782306 |
350 μl | Sí |
720.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11653189
|
BRAND™
782305 |
360 μl | N.º |
529.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- High binding and non-sterile
- Made from polystyrene
- Transparent with flat bottom
- With and without grid
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; non-cytotoxic
- Modification via physicalchemical process
With grid: Individual strips can be removed from the plate and reinserted, the strips can be divided into 8 individual vessels and inserted individually into the frame plate.
Without grid: individual strips can be removed from the frame and reinserted, the strips are not divisible.
Applications:
For solid phase immunoassays, ELISA, RIA, FIA and other immune testing
Especificaciones
Placa de tiras | |
Alta adherencia | |
8 | |
Inmunológica. | |
100/paq. |
1 x 8 | |
Transparente | |
No estéril | |
Plano |