Learn More
Brady™ IP Printer Enabled 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbons
Smear resistant at high temperatures
108.00€ - 152.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cinta de impresión de transferencia térmica
Color Negro
Para utilizar con (equipo) IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer
Material Resina
Longitud (métrico) 300 m
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Precio Cantidad y disponibilidad  
10118284
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
066035
300 m x 5,9 cm (984 pies x 2,36 in.)
108.00€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10116734
Ver documentos Detalles de la promoción
Brady™
IP-R4900
300 m x 8,3 cm (284 pies x 3,27 in.)
152.00€
1 caja
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Includes spindle
  • Compatible with IP300, IP600 printers
  • Core inside diameter: 25.40mm (1 in.), ink side out
Especificaciones
Especificaciones
Cinta de impresión de transferencia térmica
IP300 Thermal Transfer Printer, IP600 Thermal Transfer Printer
300 m
Cinta negra para impresora de transferencia térmica Serie 4900 - Brady IP Printer Enabled
Lado de tinta fuera
1 unidad
Negro
Resina
25,4 mm de diámetro interior
IP™ Activado
RoHS 2002/95/CE