Learn More
Brady™ 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbons, Black
For use with Brady 360X-Plus II, Thermal Transfer Printers. Brady™ 4900 Series Thermal Transfer Printer Ribbons are smear resistant at high temperatures and solvent resistant.
70.60€ - 225.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de impresora |
---|---|
Color | Negro |
Para utilizar con (equipo) | Impresora de transferencia térmica |
Descripción | Serie de la cinta: 4900 |
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (imperial) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11508424
|
Brady™
035268 |
984 pies | 3,27 in. |
139.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10437522
|
Brady™
011511 |
360 pies | 4 in. |
70.60€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11518424
|
Brady™
035269 |
984 ft. | 2.36 in. |
98.35€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11528424
|
Brady™
035270 |
984 ft. | 5.12 in. |
225.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- R4908, R4902, R4900, R4904 : core inside diameter is 1 in. (25.40mm), ink side out
- R4913, R4901 : core inside diameter is 0.5 in. (12.7mm)
Especificaciones
Cinta de impresora | |
Negro | |
Impresora de transferencia térmica | |
Serie de la cinta: 4900 |