missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 43.2mm Septum for SCHOTT Screw Caps

Most septa are laminated on one side with PTFE for high chemical resistance and an inert barrier between sample and carrier material.

Marca:  Fisherbrand™

Detalles adicionales : Peso : 1.21000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11500615

Cantidad Precio
1 78.50€ / paquete de 100
10 70.39€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
14-06-2019
Añadir a la cesta


Descripción

Descripción

  • For use with SCHOTT Screw Caps
Especificaciones

Especificaciones

Septa
1.6mm
43.2 mm
500
Gray, Red
Butyl, PTFE
Videos