Learn More
RETSCH 400 dia. x 65mmH Stainless Steel Test Sieve, ASTM Certified, Millimeter Pore Sizes
Marca:  RETSCH 60.167.004000
Detalles adicionales : Peso : 1.60000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10476041
  • 367.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Acero inoxidable
Acero inoxidable
1Cada una
Tamiz de pruebas
Acero inoxidable
65 mm
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
400mm
4 mm
ASTM E 11
Agitador AS 450